Documentos clave
SU860142
Supelco
Septa, white PTFE/transparent blue silicone
diam. × thickness 16 mm × 1.7 mm, pkg of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1000 EA
587,00 €
587,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
587,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
587,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
white PTFE/blue silicone
dureza
45 (Durometer: shore A)
envase
pkg of 1000 ea
D.E.
16 mm
diám. × grosor
16 mm × 1.7 mm
Descripción general
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)