Documentos clave
27380-U
Supelco
Septa, tan PTFE/silicone
tan PTFE/silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
Sinónimos:
PK100 16MM PTFE/SILICONE SEPTA, .060IN THICK
Seleccione un Tamaño
100 EA
106,00 €
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
106,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
106,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
tan PTFE/silicone
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
16 mm
diám. × grosor
16 mm × 0.060 in.
compatibilidad
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)