Documentos clave
SU860067
Supelco
Inserts for 1.5 mL large opening vials
volume 0.1 mL, conical clear glass, O.D. × H × I.D. 6 mm × 31 mm × 4.6 mm, pkg of × 100 ea
Sinónimos:
1.5 mL Vial Inserts
Seleccione un Tamaño
100 EA
20,40 €
20,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
20,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
20,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
conical clear glass
envase
pkg of × 100 ea
D.E. × Al × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volumen
0.1 mL
Descripción general
Inserts for 1.5 mL large opening vials are clear glass conical inserts used with CTC LC PAL autosamplers.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)