Merck
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
Sinónimos:
4-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 52, Helianthin, Orange III
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H14N3NaO3S
Número de CAS:
Peso molecular:
327.33
Número de índice de color:
13025
Beilstein:
4732884
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116100
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Methyl Orange,
envase
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH
3.0-4.4, pink to yellow
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
Clave InChI
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Aplicación
For laboratory use only
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)