Documentos clave
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
About This Item
Código UNSPSC:
12352107
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
concentración
0.1 M (0.2 N)
Aplicación
For laboratory use only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)