Documentos clave
SAAR2233510
Etanol
rectified, 96%, univAR
Sinónimos:
Ethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C2H6O
Peso molecular:
46.07
Código UNSPSC:
12191601
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Línea del producto
univAR
Ensayo
96%
Formulario
liquid
envase
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2233510LP)
dilution
(for laboratory use only)
densidad
0.81 g/cm3 at 20 °C
0.81 g/mL
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Analysed reagent
For laboratory use only
Información legal
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)