SAAR1123300
Ammonium hydrogen difluoride
uniLAB™
Sinónimos:
Ammonium bifluoride, Etching powder
About This Item
Productos recomendados
Línea del producto
uniLAB™
envase
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR1123300EM)
mp
125 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Clave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)