Seleccione un Tamaño
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 vial | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 157,00 € |
Acerca de este artículo
157,00 €
Nombre del producto
Mutanolysin Assay Substrate, (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
Quality Segment
form
(Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.)
packaging
vial of 10 assays
input
bacteria and yeast sample(s)
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.) | description suitable for substrate for the assay of lysozyme, lyophilized cells | description suspension, 4 mg/mL | description from E. coli overproducer |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form (Lyophilized suspension of washed Enterococcus faecalis STF-3 (ATCC 12984) cell walls.) | form lyophilized cells | form suspension | form suspension |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| packaging vial of 10 assays | packaging - | packaging - | packaging pkg of 1,500 U |
| input bacteria and yeast sample(s) | input - | input - | input - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?