Documentos clave
1.01160
Supelco
Ammonium hydrogen difluoride
pure
Sinónimos:
Ammonium bifluoride, Etching powder
Seleccione un Tamaño
5 KG
192,00 €
192,00 €
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 KG
192,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
NH4HF2
Número de CAS:
Peso molecular:
57.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
192,00 €
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025Detalles
Solicitar un pedido a granel
grado
for analytical purposes
Nivel de calidad
presión de vapor
1 hPa ( 20 °C)
pH
2 (20 °C, 5.7 g/L in H2O)
bp
>238 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
125 °C (lit.)
cadena SMILES
N.F.F
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Clave InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
CorrosionSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable