Documentos clave
PTCO050
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 50)
Seleccione un Tamaño
500 ML
337,00 €
337,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
337,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
337,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descripción general
This product is an analytical standard, manufactured and tested according to the ISO 9001 Quality system. Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Aplicación
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 50) colour reference standard is used for visual measurement of colour of solutions in the platinum-cobalt scale. It may be used as a colour standard for visual colour analysis by ASTM D 1209 test method.
Características y beneficios
  • Qualified under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and MSDS
  • Full traceability to international standards with maximum data accuracy
  • Colour values compliant to ASTM D 1209 colour range
  • Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months of shelf life
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificados de análisis (COA)