PTCO030
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 30)
Seleccione un Tamaño
337,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
337,00 €
Productos recomendados
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Aplicación
Características y beneficios
- Qualified under ISO 9001 Quality management system
- Accompanied with a certificate of analysis and MSDS
- Full traceability to international standards with maximum data accuracy
- Colour values conforming to ASTM D 1209 colour scale
- Supplied in a 500-mL pack size with tamper-evident packaging
- 12-months of shelf life
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)