Documentos clave
PTCO005
Supelco
Pt-Co/Hazen/APHA Colour Reference Standard
ASTM D 1209 (ASTM colour 5)
Seleccione un Tamaño
500 ML
353,00 €
353,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 ML
353,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
353,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Paragon Scientific Ltd
aplicaciones
cleaning products
coatings
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
glass & ceramic
personal care
pharmaceutical
Formato
mixture
Descripción general
This product is an analytical standard certified under ISO 9001 Quality system.
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Pt-Co/Hazen/APHA colour reference standards can be found on the Paragon Scientific webpage.
Aplicación
Pt-Co/Hazen/APHA (ASTM colour 5) colour reference standard is used to routinely calibrate color measuring instruments such as colorimeters.
Características y beneficios
  • Qualified under ISO 9001 Quality management system
  • Available with a certificate of analysis and safety data sheet
  • Traceable to international standards with maximum data accuracy
  • Colour values corresponding to ASTM D 1209 colour scale
  • Delivered in 500-mL pack size with tamper-evident packaging
  • 12-months shelf life
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)