PHR9272
Tropolona
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-hidroxi-2,4,6-cicloheptatrien-1-ona
Seleccione un Tamaño
294,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
294,00 €
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Agency
Not traceable to any primary pharmacopeia standard
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
80-84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=CC=CC1=O
InChI
1S/C7H6O2/c8-6-4-2-1-3-5-7(6)9/h1-5H,(H,8,9)
Clave InChI
MDYOLVRUBBJPFM-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
233.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)