Merck
PHL89872
(−)-α-Terpineol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18O
Número de CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
2325137
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
217-218 °C (lit.)
mp
31-35 °C (lit.)
densidad
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC[C@H](CC1)C(C)(C)O
InChI
1S/C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3
Clave InChI
WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum mentha pimpinella salvia thymus valeriana glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
91 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)