Merck
PHL89819
Vanillic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
231,00 €
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
231,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
168.15
Beilstein:
2208364
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
208-210 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus lycium melissa panax pimpinella thymus zingiber
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)