Merck
93105
Supelco
Avenanthramide B
analytical standard
Sinónimos:
5-Hydroxy-2-{[(2E)-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}benzoic acid, N-[4′-Hydroxy-3′-methoxy-(E)-cinnamoyl]-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bf
Seleccione un Tamaño
10 MG
351,00 €
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
351,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H15NO6
Peso molecular:
329.30
Beilstein:
3625397
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
351,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C(OC)=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C17H15NO6/c1-24-15-8-10(2-6-14(15)20)3-7-16(21)18-13-5-4-11(19)9-12(13)17(22)23/h2-9,19-20H,1H3,(H,18,21)(H,22,23)/b7-3+
Clave InChI
JXFZHMCSCYADIX-XVNBXDOJSA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Zhuohong Xie et al.
Food chemistry, 224, 280-288 (2017-02-06)
Avenanthramides (AVNs) are a family of nitrogen-containing phenolic compounds produced in oat; AVN 2c, 2p, and 2f are the three major members. An LC-MS/MS method was developed, with the limit of detection (LOD) and the limit of quantitation (LOQ) being
Oswaldo Hernandez-Hernandez et al.
Food chemistry, 343, 128408-128408 (2020-11-08)
From a mutagenized oat population, produced by ethyl methanesulfonate mutagenesis, hulled grains from 17 lines with elevated avenanthramide (AVN) content were selected and their AVN structures, concentrations and antioxidant potentials were determined by HPLC-MS2 and HPLC equipped with an on-line