Merck
PHL89271
Sabinyl acetate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
cis-Sabinyl acetate, (1S,3R,5S)-1-Isopropyl-4-methylenebicyclo[3.1.0]hex-3-yl acetate, (1S,3R,5S)-4-Methylene-1-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-3-ol 3-acetate, Sabinyl acetate
Seleccione un Tamaño
10 MG
227,00 €
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
227,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.27
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (GC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O([C@@H]1C[C@]2([C@H](C2)C1=C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-7(2)12-5-10(12)8(3)11(6-12)14-9(4)13/h7,10-11H,3,5-6H2,1-2,4H3/t10-,11-,12+/m1/s1
Clave InChI
PBWRFXQNNGSAQG-UTUOFQBUSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)