Merck
11070
Sigma-Aldrich
Aromadendrene oxide 2
≥95.0%
Seleccione un Tamaño
100 MG
126,00 €
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
126,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H24O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
126,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0%
grupo funcional
ether
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CC[C@@]24CO4)C3(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-9-4-5-10-12(9)13-11(14(13,2)3)6-7-15(10)8-16-15/h9-13H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-,11-,12-,13-,15-/m1/s1
Clave InChI
XPGWKKLDFXNBPJ-QTPLKFIXSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Aromadendrene oxide 2 is one of the biologically active component of Lantana camara that shows antimicrobial property.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)