Merck
PHL89264
Rosavin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(2E)-3-Phenylprop-2-en-1-yl 6-O-α-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(E)-3-Phenylprop-2-enoxy]-6-([(2S,3R,4S,5S)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxymethyl)oxane-3,4,5-triol, (E)-3-Phenyl-2-propenyl 6-O-a-L-arabinopyranosyl-β-D-glucopyranoside, Rosavidin
Seleccione un Tamaño
10 MG
696,00 €
696,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
696,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H28O10
Número de CAS:
Peso molecular:
428.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
696,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@H]1CO[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC\C=C\c3ccccc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C20H28O10/c21-12-9-28-19(17(25)14(12)22)29-10-13-15(23)16(24)18(26)20(30-13)27-8-4-7-11-5-2-1-3-6-11/h1-7,12-26H,8-10H2/b7-4+/t12-,13+,14-,15+,16-,17+,18+,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
RINHYCZCUGCZAJ-IPXOVKFZSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Rosavin is a well-known glycoside antioxidant from Rhadiola rosea (Golden Root, or Arctic Root) that exhibits antidepressant, anxiolytic and adaptogenic properties.
Rosavin is an antidepressant and anxiolytic; antiapoptotic.
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)