Merck
PHL85958
Supelco
Cannabigerolic acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
CBGA
Seleccione un Tamaño
5 MG
346,00 €
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
346,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H32O4
Número de CAS:
Peso molecular:
360.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
346,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
Clave InChI
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)