Merck
PHL84270
Ziyuglycoside II
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Gouguside 1, Pomolic acid 3-arabinoside, Zigu-glucoside II
Seleccione un Tamaño
10 MG
454,00 €
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
454,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H56O8
Número de CAS:
Peso molecular:
604.81
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
InChI
1S/C35H56O8/c1-19-10-15-35(29(39)40)17-16-32(5)20(27(35)34(19,7)41)8-9-23-31(4)13-12-24(30(2,3)22(31)11-14-33(23,32)6)43-28-26(38)25(37)21(36)18-42-28/h8,19,21-28,36-38,41H,9-18H2,1-7H3,(H,39,40)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,31+,32-,33-,34-,35+/m1
Clave InChI
MFIXLWYJTVEVGO-YHGWSDCJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)