Merck
PHL84241
Mogrol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β,9β,10α,11α,24R)-9-Methyl-19-norlanost-5-ene-3,11,24,25-tetrol
Seleccione un Tamaño
10 MG
554,00 €
554,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
554,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H52O4
Número de CAS:
Peso molecular:
476.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
554,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O[C@H]1[C@@]2([C@H]([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)(C1)C)C)CC=C3[C@H]2CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(9-13-24(32)27(4,5)34)19-15-16-28(6)22-12-10-20-21(11-14-23(31)26(20,2)3)30(22,8)25(33)17-29(19,28)7/h10,18-19,21-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t18-,19-,21-,22+,23+,24-,25-,28+,29-,30+/m1/s1
Clave InChI
JLYBBRAAICDTIS-AYEHCKLZSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mogrol is an aglycone of mogrosides from Siraitia grosvenorii that exhibits neuroprotective and anticancer activities. It induces apoptosis in K562 leukemia cells through suppression of ERK1/2 and STAT3 pathways. Mogrol appears to ameliorate the memory impairment caused by Aβ1-42 in mice. Mogrol increases AMPK activity in hepatocytes and suppresses adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells.
aglycone of mogrosides from Siraitia grosvenorii that exhibits neuroprotective and anticancer activities; suppresses adipocyte differentiation
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)