Merck
PHL84253
Puerarin 6"-xyloside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
4′,7-Dihydroxyisoflavone 8-C-(6′′-xylosylglucoside)
Seleccione un Tamaño
10 MG
433,00 €
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
433,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28O13
Número de CAS:
Peso molecular:
548.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
433,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c3c4[o]cc([c](c4ccc3O)=O)c5ccc(cc5)O)O)O)O)CO[C@@H]2OC[C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O
Clave InChI
YCFQXQCEEPCZMO-KATYHMCLSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)