Merck
PHL83905
Santin
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3-Methylbetuletol, 5,7-Dihydroxy 3,4′,6-trimethoxyflavone, 6-Hydroxykaempferol 3,4′,6-trimethyl ether, Centauridin
Seleccione un Tamaño
10 MG
454,00 €
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
454,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H16O7
Número de CAS:
Peso molecular:
344.32
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
cadena SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)OC)OC)=O)c(c(c(c2)O)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-10-6-4-9(5-7-10)16-18(24-3)15(21)13-12(25-16)8-11(19)17(23-2)14(13)20/h4-8,19-20H,1-3H3
Clave InChI
DWZAJFZEYZIHPO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)