PHL83234
Indicine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
766,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
766,00 €
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Cl-].[N+H]21C(C(CC2)O)C(=CC1)COC(=O)C(O)(C(O)C)C(C)C
Clave InChI
BMOMIMCFYJPYAD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análisis
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)