Merck
PHL84233
Liquiritin apioside
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Liquiritigenin 4′-apiosylglucoside
Seleccione un Tamaño
10 MG
494,00 €
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
494,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30O13
Número de CAS:
Peso molecular:
550.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
494,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥85.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@](C1)(O)CO)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)Oc3ccc(cc3)[C@H]4Oc5c(ccc(c5)O)C(=O)C4
InChI
1S/C26H30O13/c27-9-19-20(31)21(32)22(39-25-23(33)26(34,10-28)11-35-25)24(38-19)36-14-4-1-12(2-5-14)17-8-16(30)15-6-3-13(29)7-18(15)37-17/h1-7,17,19-25,27-29,31-34H,8-11H2/t17-,19+,20+,21-,22+,23-,24+,25-,26+/m0/s1
Clave InChI
FTVKHUHJWDMWIR-DWMQJYMWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: glycyrrhiza
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)