Merck
PHL84170
Absinthin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
707,00 €
707,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
707,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H40O6
Número de CAS:
Peso molecular:
496.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
707,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O1[C@@H]2[C@@]43[C@@H]([C@@H]([C@H]5[C@@H]4C(=C6[C@H]7OC(=O)[C@H]([C@@H]7CC[C@@]([C@@H]65)(O)C)C)C)C=C3C)[C@](CC[C@H]2[C@@H](C1=O)C)(O)C
InChI
1S/C30H40O6/c1-12-11-18-20-21(30(12)24(18)29(6,34)10-8-17-14(3)27(32)36-25(17)30)15(4)19-22(20)28(5,33)9-7-16-13(2)26(31)35-23(16)19/h11,13-14,16-18,20-25,33-34H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,28-,29-,30+/m0/s1
Clave InChI
PZHWYURJZAPXAN-ILOFNVQHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)