69532
Artemisinin
analytical standard
Sinónimos:
Arteannuin, Qinghaosu
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥98.0% (TLC)
actividad óptica
[α]/D +75.0±3°, c = 0.5 in methanol
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
156-157 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
formato
neat
cadena SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H](C)C(=O)O[C@@H]3OC4(C)CC[C@@H]1[C@@]23OO4
InChI
1S/C15H22O5/c1-8-4-5-11-9(2)12(16)17-13-15(11)10(8)6-7-14(3,18-13)19-20-15/h8-11,13H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,13-,14-,15-/m1/s1
Clave InChI
BLUAFEHZUWYNDE-NNWCWBAJSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
¿Ya tiene este producto?