Merck
PHL84143
Serpentine hydrogen tartrate
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,4,5,6-Tetradehydroajmalicine hydrogen tartrate
Seleccione un Tamaño
10 MG
301,00 €
301,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
301,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H21N2O3 · C4H5O6
Número de CAS:
Peso molecular:
498.48
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
301,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
N2(CCN(CC2)C(=O)c3ccccc3)Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C19H22N2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)15-20-11-13-21(14-12-20)19(22)18-5-3-2-4-6-18/h2-10H,11-15H2,1H3
Clave InChI
BNTHNHKCFISDNB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)