Merck
PHL83483
Camelliaside A
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Kaempferol 3-(2G-galactosylrutinoside)
Seleccione un Tamaño
10 MG
597,00 €
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
597,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C33H40O20
Número de CAS:
Peso molecular:
756.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
597,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@H]2[C@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O[C@@H]6O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]6O)O)O)C)O)CO)OC3=C(Oc5c(c(cc(c5)O)O)C3=O)c4ccc(cc4)O
InChI
1S/C33H40O20/c1-10-19(39)23(43)25(45)31(47-10)51-28-21(41)17(9-35)50-33(30(28)53-32-26(46)24(44)20(40)16(8-34)49-32)52-29-22(42)18-14(38)6-13(37)7-15(18)48-27(29)11-2-4-12(36)5-3-11/h2-7,10,16-17,19-21,23-26,28,30-41,43-46H,8-9H2,1H3/t10-,16+,17+,19-,20-,21+,23+,24-,25+,26+,28-,30+,31-,32-,33+/m0/s1
Clave InChI
WSDPAECYOJCNFT-XAGFQBSHSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)