Merck
PHL82794
Pterosin B
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
585,00 €
585,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
585,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18O2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
585,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OCCc1c(c2c(cc1C)C[C@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C14H18O2/c1-8-6-11-7-9(2)14(16)13(11)10(3)12(8)4-5-15/h6,9,15H,4-5,7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clave InChI
SJNCSXMTBXDZQA-SECBINFHSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)