Merck
PHL80548
Trigonelline chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Trigonelline hydrochloride, 1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
25 MG
252,00 €
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
252,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
173.60
Beilstein:
3734169
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
252,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
crystals
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
Clave InChI
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Otras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)