Saltar a
61407
Trigonelline hydrochloride
analytical standard
Sinónimos:
1-Methylpyridinium-3-carboxylate hydrochloride, N-Methylnicotinic acid betaine hydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
84,60 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.60
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-119-5
Beilstein/REAXYS Number:
3734169
MDL number:
84,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤1.0% water
application(s)
food and beverages
format
neat
SMILES string
[Cl-].C[n+]1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2.ClH/c1-8-4-2-3-6(5-8)7(9)10;/h2-5H,1H3;1H
InChI key
TZSYLWAXZMNUJB-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
PHR2356T5509PHL80548
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
analytical standard
grade
primary reference standard
format
neat
format
-
format
neat
format
-
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥95.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trigonelline hydrochloride
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)