Merck
PHL80509
Obacunone
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Obacunoic acid 3,4-lactone, Tricoccin S3
Seleccione un Tamaño
10 MG
470,00 €
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
470,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H30O7
Número de CAS:
Peso molecular:
454.51
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
470,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
cadena SMILES
O=C1C=C[C@]2(C)[C@]3([H])[C@@]([C@]([C@H]4C(O[C@H]5C6=COC=C6)=O)(O4)[C@@]5(C)CC3)(C)C(C[C@@]2([H])C(C)(C)O1)=O
InChI
1S/C26H30O7/c1-22(2)16-12-17(27)25(5)15(23(16,3)9-7-18(28)32-22)6-10-24(4)19(14-8-11-30-13-14)31-21(29)20-26(24,25)33-20/h7-9,11,13,15-16,19-20H,6,10,12H2,1-5H3/t15-,16+,19+,20-,23-,24+,25+,26-/m1/s1
Clave InChI
MAYJEFRPIKEYBL-OASIGRBWSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)