Merck
SMB00235
Sigma-Aldrich
Evodol
≥95% (LC/MS-ELSD)
Seleccione un Tamaño
1 MG
455,00 €
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
455,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H28O9
Número de CAS:
Peso molecular:
484.50
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.25
455,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulario
solid
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC1(C)O[C@H]2CC(=O)OC[C@]23[C@H]4CC[C@@]5(C)C(OC(=O)[C@H]6O[C@@]56[C@]4(C)C(=O)C(O)=C13)c7ccoc7
InChI
1S/C26H28O9/c1-22(2)17-16(28)18(29)24(4)13(25(17)11-32-15(27)9-14(25)34-22)5-7-23(3)19(12-6-8-31-10-12)33-21(30)20-26(23,24)35-20/h6,8,10,13-14,19-20,28H,5,7,9,11H2,1-4H3/t13-,14-,19?,20+,23-,24-,25-,26+/m0/s1
Clave InChI
SNGHLUWTFLYPMT-FBIYPHEJSA-N
Descripción general
Natural product derived from plant source.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)