Merck
PHL80489
Linderane
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
10 MG
530,00 €
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
530,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H16O4
Número de CAS:
Peso molecular:
260.29
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
530,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C15H16O4/c1-8-4-3-5-15-13(19-15)12(18-14(15)16)11-9(2)7-17-10(11)6-8/h4,7,12-13H,3,5-6H2,1-2H3/b8-4+/t12-,13-,15-/m0/s1
Clave InChI
KBMSVODXFLAQNJ-DXGHHDSJSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)