Merck
PHL84796
Lactucopicrin
phyproof® Reference Substance
Seleccione un Tamaño
5 MG
504,00 €
504,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
504,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C23H22O7
Número de CAS:
Peso molecular:
410.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
504,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]2[C@@H]([C@H](CC(=C4[C@@H]2C(=CC4=O)CO)C)OC(=O)Cc3ccc(cc3)O)C(=C)C1=O
InChI
1S/C23H22O7/c1-11-7-17(29-18(27)8-13-3-5-15(25)6-4-13)20-12(2)23(28)30-22(20)21-14(10-24)9-16(26)19(11)21/h3-6,9,17,20-22,24-25H,2,7-8,10H2,1H3/t17-,20+,21-,22-/m0/s1
Clave InChI
UMVSOHBRAQTGQI-XGARDCMYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)