PHL80462
Ginsenoside Ro
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
(3β)-28-(β-D-Glucopyranosyloxy)-28-oxoolean-12-en-3-yl 2-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranosiduronic acid, Chikusetsusaponin V, Polysciasaponin P3
Seleccione un Tamaño
477,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
477,00 €
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O[C@@H]3C(C)(C)[C@]4([H])CC[C@@]5(C)[C@@]6(C)C([C@@](CC(C)(C)CC7)([H])[C@@]7(C(O[C@@H]8O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]8O)=O)CC6)=CC[C@]5([H])[C@@]4(C)CC3)O[C@H](C(O)=O)[C@H]1O
InChI
1S/C48H76O19/c1-43(2)14-16-48(42(61)67-40-35(58)31(54)29(52)24(20-50)63-40)17-15-46(6)21(22(48)18-43)8-9-26-45(5)12-11-27(44(3,4)25(45)10-13-47(26,46)7)64-41-37(33(56)32(55)36(65-41)38(59)60)66-39-34(57)30(53)28(51)23(19-49)62-39/h8,22-37,39-41,49-58H,9-20H2,1-7H3,(H,59,60)/t22-,23-,24-,25?,26?,27?,28-,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35-,36+,37-,39+,40+,41-,45+,46-,47-,48+/m1/s1
Clave InChI
NFZYDZXHKFHPGA-BPQKMSRTSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)