Merck
PHL80225
Petunidin chloride
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
3,3′,4‘,5,7-Pentahydroxy 5‘-methoxyflavylium chloride, Petunidol chloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
454,00 €
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
454,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H13ClO7
Número de CAS:
Peso molecular:
352.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
454,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Cl.[o+]1c2c(c(cc(c2)O)O)cc(c1c3cc(c(c(c3)O)[O-])OC)O
InChI
1S/C16H12O7.ClH/c1-22-14-3-7(2-11(19)15(14)21)16-12(20)6-9-10(18)4-8(17)5-13(9)23-16;/h2-6H,1H3,(H4-,17,18,19,20,21);1H
Clave InChI
QULMBDNPZCFSPR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)