PHL10024
Olivetol
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
5-Pentylresorcinol, 5-n-Amylresorcinol, Olivetol, 1,3-Dihydroxy-5-pentylbenzene, 3,5-Dihydroxyamylbenzene
Seleccione un Tamaño
160,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
160,00 €
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
mp
46-48 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
pharmaceutical
cadena SMILES
CCCCCc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C11H16O2/c1-2-3-4-5-9-6-10(12)8-11(13)7-9/h6-8,12-13H,2-5H2,1H3
Clave InChI
IRMPFYJSHJGOPE-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 1 Oral - STOT SE 2 Oral
Órganos de actuación
Central nervous system,Blood, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)