Documentos clave
K08670667
Kromasil® C18 HPLC Column
5 μm particle size, pore size 100 Å, L × I.D. 300 mm × 4.6 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
NB.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Kromasil®
fabricante / nombre comercial
Kromasil® KR100-5-C18-4.6X300
disponibilidad
available only in USA, Canada and Puerto Rico
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
300 mm × 4.6 mm
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Información legal
Kromasil is a registered trademark of EKA Chemicals AB
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)