WHA7141047
Whatman® mixed cellulose ester MembraClear filter discs 0.8 μm pore size
white, hydrophilic, black grid, asbestos testing, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinónimos:
Z754811
Seleccione un Tamaño
170,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
170,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® MembraClear membrane for asbestos fiber analysis, diam. 47 mm
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 7141-047
Whatman Article No. 28422005 (US reference)
Diámetro
47 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
Características y beneficios
- Mixed cellulose ester membranes designed for use with the ‘hot block method′
- White with black grid for high contrast during asbestos testing using microscopy
- Becomes transparent with acetone vapor treatment, distinguishing fibers from crystalline artifacts
- 0.8 um pore size, with three filter diameter options
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)