Documentos clave
G005662
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18 with Fluorescence Detection
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53829-U)
mobile phase: [A] water; [B] acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 6381 psi (440 bar)
column temp.: 35 °C
detector: fluorescence, ex 360 nm, em 440 nm
injection: 50 μL
sample: 200 μL aflatoxin standard in acetonitrile; 0.5 μg/mL B2 and G2; 2 μg/mL B1 and G1; 800 μL delivatization solution: 70% water, 20% TFA and 10% acetic acid
heat for 9 min at 65 °C
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
food and beverages
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Aflatoxin G1
    Aflatoxin B1
    Aflatoxin G2
    Aflatoxin B2
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)