Documentos clave
G005634
HPLC Analysis of Drugs of Abuse on Ascentis® Express F5
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in 95:5 (v/v) acetonitrile:water
gradient: held at 20% B for 0.5 min; 20 to 100% B in 5.5 min; held at 100% B for 4 min
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 175 bar
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), m/z 100-1000
injection: 1 μL
sample: 1 μg/mL in 50:50, water: methanol
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
forensics and toxicology
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Benzoylecgonine
    Morphine
    Codeine
    Oxycodone
    Hydrocodone
    (±)-Deoxyephedrine hydrochloride
    Fentanyl
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)