Merck
53969-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å HILIC (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 7.5 cm × 3 mm, HPLC Column
Seleccione un Tamaño
1 EA
724,00 €
724,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
724,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
724,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Nombre del producto
Ascentis® Express HILIC HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 7.5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
Ascentis®
envase
1 ea of
Parámetros
≤100 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 3 mm
superficie
135 m2/g
impurezas
<5 ppm metals
Matriz
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å
pH operativo
1-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descripción general
Ascentis Express HPLC columns, through the use of Fused-Core® particle technology, can provide you with both the high speed and high efficiencies of sub-2 μm particles while maintaining lower backpressures. The combination of high efficiency and low backpressure benefits UPLC® (or other ultra high pressure system) users, as well as conventional HPLC users.
Visit the Ascentis Express home page for more information on this new column technology.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
UPLC is a registered trademark of Waters
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
cartucho de precolumna
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Paweł Kubica et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 127, 184-192 (2016-01-20)
Hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) coupled with tandem mass spectrometry (MS/MS) was used to separate artificial and natural sweeteners approved for use in European Union (EU). Among three tested HILIC columns (BlueOrchid PAL-HILIC, Ascentis Express Si and Acclaim™ Trinity™ P2)
Tiziana Bertolini et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 131-139 (2014-09-23)
A simple, sensitive and fast hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) method using ultraviolet diode-array detector (UV-DAD)/electrospray ionization tandem mass spectrometry was developed for the automated high performance liquid chromatography (HPLC) determination of sodium risedronate (SR) and its degradation products in
Imran Ali et al.
Biomedical chromatography : BMC, 26(8), 1001-1008 (2012-01-13)
Superficially porous silica particles columns (SPSPCs) are manufactured by different companies. The most common have the brand names Halo, Ascentis Express and Kinetex. These columns provide super fast, sharp peaks and moderate sample loading and back pressure. These are available
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Alexandre Grand-Guillaume Perrenoud et al.
Journal of chromatography. A, 1360, 275-287 (2014-08-19)
Superficially porous particles (SPP), or core shell particles, which consist of a non-porous silica core surrounded by a thin shell of porous silica, have gained popularity as a solid support for chromatography over the last decade. In the present study
Artículos
For separation of polar compounds including polar neutrals, polar acids, and polar and non-polar basic amines use our Ascentis® Express HILIC column.
Protocolos
We offer the tools for the analysis of the metabolites; including certified reference standards, enzymes, substrates, and chromatographic products.
LC/MS Analysis of L-Methionine Sulfoximine and Sulfone on Ascentis® Express OH5
Chromatograms
application for HPLC
Preguntas
1–10 de 17 Preguntas  
  1. Can I use Ascentis Express on a UHPLC system?
    1 respuesta
    1. Yes.  Ascentis Express columns are packed in a way making them suitable for these ultra high pressure instruments.  In fact, Ascentis Express outperforms sub-2 μm micron columns on many applications since Ascentis Express provides the benefits of sub-2 μm particles but at much lower back pressure.  These benefits include the capability of providing fast HPLC and higher resolution chromatography.  The Fused-Core particle consists of a 1.7 μm solid core and a 0.5 μm porous shell.  A major benefit of the Fused-Core particle is the small diffusion path (0.5 μm) compared to conventional fully porous particles. The shorter diffusion path reduces axial dispersion of solutes and minimizes peak broadening.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How can I measure my instrument bandwidth (IBW) and determine what Ascentis® Express HPLC Columns can be used with minimal efficiency loss created by too much internal instrument volume?
    1 respuesta
    1. The Guide to Dispersion Measurement has simple instructions on how to measure IBW and can be found at sigma-aldrich.com/express.
      ¿Le ha resultado útil?
  3. Why is it recommended to run isocratically for HILIC methods?
    1 respuesta
    1. When running in HILIC mode, both isocratic and gradient practices result in instability. If you keep the re-equilibration times constant, gradient should not be a problem, but changing this parameter can have a significant impact. It is not so much that it is bad as it is different than we are used to in reversed phase. Usually, we assume that once equilibrated (5, 10, 15 min, etc.), we can leave the system for any time period and come back to the same results. This does not appear to be the case in our studies of HILIC. Knowing that the re-equilibration time has an impact, you should get in the habit of making several injections with known re-equilibration times prior to making any development decisions. To get around this, isocratic runs are recommended. Attached are two posters; the first was presented at HPLC 2013 (Amsterdam) and the second was presented at Balaton Symposium on High Performance Separation Methods 2013 (Hungary). Both show 'reproducibility' at any set re-equilibration time is good but both show that if you change the re-equilibration time; then retention, peak shape and selectivity can change especially where ionic interactions are prevalent.
      ¿Le ha resultado útil?
  4. Can I use Ascentis Express on any type of HPLC system?
    1 respuesta
    1. Ascentis Express HPLC columns are capable of use on standard HPLC systems as well as UHPLC systems.  Columns are packed in high pressure hardware capable of withstanding the pressures used in UHPLC systems.
      ¿Le ha resultado útil?
  5. When you recommend only changing one parameter at a time, does this also refer to the total ionic strength?
    1 respuesta
    1. If you change organic, try to keep the overall buffer concentration (and all other parameters, for that matter) constant. There are times when you will want to change both and perhaps pH/temp/etc. simultaneously, but that drastically complicates the system and thus should be avoided, if possible.
      ¿Le ha resultado útil?
  6. How should I store the Ascentis Express HILIC column?
    1 respuesta
    1. Long-term storage of silica-based columns is best in 100% acetonitrile. Columns may be safely stored for short periods (up to 3 or 4 days) in most common mobile phases. However, when using buffers, it is best to remove the salts to protect both the column and the HPLC equipment by first flushing the column with the same mobile phase without the buffer (e.g., when using 90/10 ACN/buffer, flush the column with 90/10 ACN/H2O) to eliminate any concern about salt precipitation or corrosion from the salts then flush the column with 100% acetonitrile for storage.Before storing the column, the end-fittings should be tightly sealed with the endplugs that came with the column to prevent the packing from drying.
      ¿Le ha resultado útil?
  7. How does the flow rate influence the water layer on the column?
    1 respuesta
    1. We are not aware of any systematic studies with respect to the impact of flow rate on HILIC separations. Our concern would be that as you move to higher flow rates, you might observe peak shape issues due to the slow kinetics of IEX and adsorption mechanisms. If the retention mechanisms for a given system are partition dominated, this should be of less concern. It will be a case by case cause and effect.
      ¿Le ha resultado útil?
  8. Can Ascentis® Express HPLC Columns be used for LC-MS?
    1 respuesta
    1. Express Fused-Core™ particles were designed with LC-MS in mind. Even extremely short column lengths exhibit sufficient plate counts to show high resolving power. The flat van Deemter plots permit resolution to be maintained at very high flow rates to maximize sample throughput. All Ascentis stationary phases have been evaluated for MS compatibility during their development, and the Express phases are no exception. You can expect extremely low column bleed and background while maintaining longest possible column lifetime. A bonus of Ascentis Express columns for high throughput UHPLC and LC-MS is that they are extremely rugged and highly resistant to plugging, a very common failure mode for competitor columns.
      ¿Le ha resultado útil?
  9. Do I need special fittings and tubing to connect Ascentis® Express HPLC Columns?
    1 respuesta
    1. While operating pressures may not exceed the 400 bar (6,000 psi) capability of your traditional instruments, sustained pressures of about 200 bar (3,000 psi) will exceed the recommended pressure for conventional PEEK tubing and fittings at the column inlet. We recommend changing to stainless steel fittings in all high pressure locations and have designed special High Performance HPLC Fittings/Interconnects that will stay tight at pressures of 1,000 bar (15,000 psi) or greater, even when elevated column temperatures are employed.
      ¿Le ha resultado útil?
  10. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
1–10 de 17 Preguntas  