Documentos clave
G005627
LC/MS Analysis of Vaccinium Antioxidants on Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis Express C18, 10 cm X 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase: [A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate: 0.3 mL/min
pressure: 3260 psi (225 bar)
column temp.: 35 °C
detector: ESI(+), TOF
injection: 5 μL
sample: 20 μg/mL in 0.1% formic acid
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Nota de análisis
Fruits of the genus Vaccinium are popular sources for anthocyanidin antioxidants. This genus includes the commonly known blueberry, huckleberry, and bilberry.
Información legal
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Delphinidin chloride
    Cyanidin chloride
    Pelargonidin chloride
    Peonidin chloride
    Malvidin chloride
Estándar
Referencia del producto
Descripción
Precios
columna analítica
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)