Documentos clave
G005266
US EPA Method TO-13: GC Analysis of PAHs on SLB®-5ms
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven: 60 °C (1 min), 10 °C/min to 340 °C (5 min)
inj. temp.: 250 °C
MSD interface: 330 °C 300 °C / 200 °C (source/quads)
scan range: m/z 40-450
carrier gas: helium, 1.5 mL/min. constant
injection: 1.5 μL, pulsed (25 psi until 0.2 min) splitless (0.75 min)
liner: 2 mm I.D. FocusLiner liner (2879601-U)
sample: 22 component TO-13 standard plus 5 internal standards at 500 ppb in hexane:ethyl ether (90:10)
aplicaciones
environmental
industrial hygiene
Información legal
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Naphthalene
    Acenaphthylene
    Acenaphthene
    Fluorene
    Phenanthrene
    Anthracene
    Fluoranthene
    Pyrene
    Chrysene
    Benzo[b]fluoranthene
    Benzo[k]fluoranthene
    Benzo[a]pyrene
    Benzo[e]pyrene
    Perylene
    Benzo[ghi]perylene
    Coronene
    Ver todo (16)
Para utilizar con
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)