Documentos clave
G005231
US EPA Method 8015 (modified): GC Analysis of Diesel Range Organics (DRO) on SLB®-5ms (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
parámetros analíticos
column: SLB-5ms, 20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 μm (28564-U)
oven: 50 °C (2 min), 20 °C/min to 325 °C (1 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 350 °C
carrier gas: helium, 0.9 mL/min, constant
injection: 1 μL, splitless (splitter open at 0.5 min)
liner: 2 mm I.D., FocusLiner inlet liner
sample: each analyte at 50 μg/mL in methylene chloride
aplicaciones
environmental
Información legal
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Decane
    Dodecane
    Tetradecane
    Hexadecane
    Octadecane
    Eicosane
    Docosane
    Tetracosane
    Hexacosane
    Octacosane
    Ver todo (10)
Opcional
Referencia del producto
Descripción
Precios
obligatorio pero no suministrado
Referencia del producto
Descripción
Precios
precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)