Documentos clave
23817
Supelco
Polyimide Sealing Resin
pkg of 5 g
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
envase
pkg of 5 g
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Un conector GlasSeal formará un perfecto sello entre dos columnas de vidrio o de sílice fundida; una pequeña gota de esta resina hace la conexión extremadamente duradera. También es un pegamento excelente a altas temperaturas. Pega a 200ºC; temperatura máxima 350ºC. Botella de 5g con un práctico tapón aplicador.
Aplicación
Polyimide sealing is used to make a permanent and leak-free union between two pieces of silica tubing, stainless steel or glass, press fit unions are most commonly used.[1]
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
187.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86.11 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Emiliano Zampetti et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 21(1) (2021-01-01)
Benzene, toluene and xylene (BTX) are an important part of the volatile organic compounds (VOCs) to be detected and monitored in the air, due to their toxicity towards human health. One of the most reliable technique used in BTX detection
Causes and prevention of column damage.
Rood D.
The Troubleshooting and Maintenance Guide for Gas Chromatographers, 228-229 (2007)
Jessica Wade et al.
Nature communications, 11(1), 6137-6137 (2020-12-03)
Polymer thin films that emit and absorb circularly polarised light have been demonstrated with the promise of achieving important technological advances; from efficient, high-performance displays, to 3D imaging and all-organic spintronic devices. However, the origin of the large chiroptical effects
Maxwell Wei-Hao Li et al.
Journal of chromatography. A, 1620, 461002-461002 (2020-03-08)
Micro gas chromatography (µGC) is a technique developed for rapid, in situ analysis of volatile organic compounds (VOCs) for environmental protection, industrial monitoring, and toxicology. While reduced µGC size and power requirements allow for increased portability, the low moisture and
Preguntas
1–3 de 3 Preguntas  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 respuesta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      ¿Le ha resultado útil?
  2. What is a GlasSeal connector?
    1 respuesta
    1. A GlasSeal connector is a small piece of drawn glass tubing that is used to connect fused-silica capillary columns.  When you want the seal to be permanent, you can use the 23817: Polyimide Sealing Resin
      ¿Le ha resultado útil?
  3. What is the solvent used with the Polyimide Sealing Resin, Product 23817?
    1 respuesta
    1. The Supelco 23817: Sealing resin is solubilized in N-Methylpyrrolidone (Aldrich 443778).  Once this liquid polymer solidifies on drying or curing with heat, it can only be degraded by hot N-Methylpyrrolidone or hot concentrated sulfuric acid.
      ¿Le ha resultado útil?