G005003
HPLC Analysis of Mianserin Enantiomers on Astec® Cellulose DMP, LC/MS Conditions
application for HPLC
About This Item
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Astec Cellulose DMP, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (51098AST)
mobile phase: [A] methanol; [B] ammonium formate; (100:0.1, A:B)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 2 μL
sample: 2 mg/mL in mobile phase
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)